Learn More
Tocris Bioscience™ ATP disodium salt
Descripción
P2 purinoceptor agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ATP disodium salt |
| CAS | 987-65-5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C10H14N5Na2O13P3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 551.14 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 551.145 |