Learn More
ATP disodium salt, MedChemExpress
Descripción
ATP disodium salt (Adenosine 5'-triphosphate disodium salt) is a central component of energy storage and metabolism in vivo, provides the metabolic energy to drive metabolic pumps and serves as a coenzyme in cells. ATP disodium salt is an important endogenous signaling molecule in immunity and inflammation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ATP disodium salt |
| CAS | 987-65-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H14N5Na2O13P3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Adenosine 5'-triphosphate disodium salt Disodium adenosine triphosphate |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (181.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COP(O)(OP(OP([O-])(O)=O)([O-])=O)=O.[Na+].[Na+] |
| Peso molecular (g/mol) | 551.14 |
| Mostrar más |