Learn More
MedChemExpress ATP
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 507.18 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.0% |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (197.17 mM) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 56-65-5 |
| Sinónimo | Adenosine 5'-triphosphate |