Learn More
Melford ATP
Descripción
Un trifosfato de nucleótido esencial con una variedad de funciones en el metabolismo energético, la transducción de señales y el metabolismo de los ácidos nucleicos.
Un trifosfato de nucleótido esencial con una variedad de funciones en el metabolismo energético, la transducción de señales y el metabolismo de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C10H14N5Na2O13P3-3H2O |
| CAS | 51963-61-2 |