Learn More
Melford ATP
Código de producto. 30018026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018026 1 g 1 g
30018028 5 g 5 g
30018027 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018026 Proveedor Melford N.º de proveedor A300301.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Un trifosfato de nucleótido esencial con una variedad de funciones en el metabolismo energético, la transducción de señales y el metabolismo de los ácidos nucleicos.
Un trifosfato de nucleótido esencial con una variedad de funciones en el metabolismo energético, la transducción de señales y el metabolismo de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C10H14N5Na2O13P3-3H2O
CAS 51963-61-2