Learn More
Atovacuona, TRC
Código de producto. 30335808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335808 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30335808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA793500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atovaquone
CAS 95233-18-4
Fórmula molecular C22 H19 Cl O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 1,4-Naphthalenedione, 2-[trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-, 1,4-Naphthalenedione, 2-[4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-, trans-, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 566C, 566C80, Acuvel, BW 556C-80, BW 566C, Mepron, Mepron (antipneumocystic), Meprone, Samtirel, Wellvone
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
SMILES OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
Nombre IUPAC 2-[4-(4-clorofenil)ciclohexil]-3-hidroxinaftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 366.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1023