Learn More
Atovaquona, Thermo Scientific™
Código de producto. 17575545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17575545 250 mg 250 miligramos
17565545 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17575545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468762500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 95233-18-4
Fórmula molecular C22H19ClO3
Peso molecular (g/mol) 366.84
Número MDL 00889188
Clave InChI BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 3-[4-(4-clorofenil)ciclohexil]-4-hidroxi-1,2-dihidronaftaleno-1,2-diona
SMILES OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atovaquone
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color Amarillo a amarillo oscuro
Punto de fusión 221°C to 225°C
Solubilidad Insoluble en agua; soluble en THF; ligeramente soluble en acetona; insoluble en metanol