Learn More
atovacuona, Mikromol™
Descripción
Atovacuona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atovaquone |
| CAS | 95233-18-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Atovaquone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H19 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 566C80 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15- |
| SMILES | OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(4-clorofenil)ciclohexil]-3-hidroxinaftaleno-1,4-diona |
| Mostrar más |