Learn More
Atovaquone, MedChemExpress
Descripción
Atovaquone (Atavaquone) is a potent, selective and orally active inhibitor of the parasite’s mitochondrial cytochrome bc1 complex. Atovaquone is against human and P. falciparum cytochrome bc1 activity with IC50 values of 460 nM and 2.0 nM, respectively. Atovaquone is an antimalarial agent and has the potential for the investigation of neumocystis pneumonia, toxoplasmosis, malaria, and babesia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atovaquone |
| Forma física | Solid |
| CAS | 95233-18-4 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H19ClO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Atavaquone |
| Información de solubilidad | DMSO : 8.33 mg/mL (22.71 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |