Learn More
Impureza C de atovacuona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Atovaquone Impurity C |
| CAS | 1809464-27-4 |
| Fórmula molecular | C22 H17 Cl O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(4-Chlorophenyl)-3-cyclohexen-1-yl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 2-[(1RS)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohex-3-en-1-yl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, Atovaquone Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H17ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-5,9-12,15,26H,6-8H2 |
| SMILES | OC1=C(C2CCC(=CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(4-clorofenil)ciclohex-3-en-1-il]-3-hidroxinaftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 364.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.0866 |