Learn More
Acetato de Atosiban, TRC
Código de producto. 30135988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135988 250 mg 250 miligramos
17992625 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA791890250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914453-95-5
Fórmula molecular C43 H67 N11 O12 S2 . C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 1054.24
Sinónimo Glycinamide, O-ethyl-N-(3-mercapto-1-oxopropyl)-D-tyrosyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-ornithyl-, cyclic (1→5)-disulfide, acetate (1:1), Glycinamide, O-ethyl-N-(3-mercapto-1-oxopropyl)-D-tyrosyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-ornithyl-, cyclic (1→5)-disulfide, monoacetate (salt) (9CI), Atosiban acetate
Nombre IUPAC ácido acético; (2S)-N-[(2S)-5-amino-1-[(2-amino-2-oxoetil)amino]-1-oxopentan-2-il]-1-[(4R,7S,10S,13S,16R)-7-(2-amino-2-oxoetil)-13-[(2S)-butan-2-il]-16-[(4-etoxifenil)metilo]-10-[(1R)-1-hidroxietil]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-ditia-5,8,11,14,17-pentazacicloicosa-4-carbonil]pirrolidina-2-carboxamida
SMILES CCOc1ccc(C[C@H]2NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(=O)N)cc1.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atosiban Acetate
Nombres de analitos o componentes Atosiban Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C43H67N11O12S2.C2H4O2/c1-5-23(3)35-41(63)53-36(24(4)55)42(64)50-29(20-32(45)56)38(60)51-30(43(65)54-17-8-10-31(54)40(62)49-27(9-7-16-44)37(59)47-21-33(46)57)22-68-67-18-15-34(58)48-28(39(61)52-35)19-25-11-13-26(14-12-25)66-6-2;1-2(3)4/h11-14,23-24,27-31,35-36,55H,5-10,15-22,44H2,1-4H3,(H2,45,56)(H2,46,57)(H,47,59)(H,48,58)(H,49,62)(H,50,64)(H,51,60)(H,52,61)(H,53,63);1H3,(H,3,4)/t23-,24+,27-,28+,29-,30-,31-,35-,36-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1053.4623