Learn More
Éster metílico de atorvastatina, TRC
Código de producto. 30136522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136522 25 mg 25 miligramos
30004584 5 mg 5 miligramos
30011481 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79184525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345891-62-5
Fórmula molecular C34 H37 F N2 O5
Peso molecular (g/mol) 572.67
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, methyl ester, (βR,δR)-, Methyl (βR,δR)-2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoate, (βR,δR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid methyl ester, Methyl (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate, Atorvastatin methyl ester
Nombre IUPAC metil(3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoilo)-5-propan-2-ilpirrrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES COC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H37FN2O5/c1-22(2)32-31(34(41)36-26-12-8-5-9-13-26)30(23-10-6-4-7-11-23)33(24-14-16-25(35)17-15-24)37(32)19-18-27(38)20-28(39)21-29(40)42-3/h4-17,22,27-28,38-39H,18-21H2,1-3H3,(H,36,41)/t27-,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.2687
Porcentaje de pureza >95%