Learn More
Atorvastatina Lactámica Impureza de Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17990585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990585 5 mg 5 miligramos
17952355 1 mg 1 miligramo
17951295 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7917755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148217-40-7
Fórmula molecular C33 H34 F N2 O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 596.62
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 5-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydro-β,δ-dihydroxy-3-(1-methylethyl)-2-oxo-4-phenyl-3-[(phenylamino)carbonyl]-, sodium salt (1:1), (βR,δR,3R)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 5-(4-fluorophenyl)-2,3-dihydro-β,δ-dihydroxy-3-(1-methylethyl)-2-oxo-4-phenyl-3-[(phenylamino)carbonyl]-, monosodium salt, [3R-[1(βR*,δR*),3R*]]- (9CI)
Nombre IUPAC sodio; (3R,5R)-7-[(3R)-5-(4-fluorofenil)-2-oxo-4-fenil-3-(fenilcarbamoil)-3-propano-2-ilpirrrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES [Na+].CC(C)[C@@]1(C(=O)Nc2ccccc2)C(=O)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(=C1c3ccccc3)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity
Nombres de analitos o componentes Atorvastatin Lactam Sodium Salt Impurity
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C33H35FN2O6.Na/c1-21(2)33(31(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)30(23-13-15-24(34)16-14-23)36(32(33)42)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;+1/p-1/t26-,27-,33-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.2299
Porcentaje de pureza >95%