Learn More
Éster metílico de fenantreno y lactama de atorvastatina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atorvastatin Lactam Phenanthrene Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 906552-20-3 |
| Fórmula molecular | C34H35FN2O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (βR,δR)-9-Fluoro-2,3-dihydro-β,δ-dihydroxy-3-(1-methylethyl)-2-oxo-3-[(phenylamino)carbonyl]-1H-dibenz[e,g]indole-1-heptanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H35FN2O6/c1-20(2)34(32(41)36-22-9-5-4-6-10-22)30-26-12-8-7-11-25(26)28-17-21(35)13-14-27(28)31(30)37(33(34)42)16-15-23(38)18-24(39)19-29(40)43-3/h4-14,17,20,23-24,38-39H,15-16,18-19H2,1-3H3,(H,36,41)/t23-,24-,34?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](C[C@@H](O)CC(OC)=O)CCN1C2=C(C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC(F)=C4)C(C(NC5=CC=CC=C5)=O)(C(C)C)C1=O |
| Nombre IUPAC | (3R,5R)-7-(9-fluoro-3-isopropil-2-oxo-3-(fenilcarbamoil)-2,3-dihidro-1H-dibenzo[e,g]indol-1-il)-3,5-dihidroxiheptanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 586.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 586.25 |