Learn More
Éster etílico de atorvastatina, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de atorvastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atorvastatin Ethyl Ester |
| CAS | 1146977-93-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Atorvastatin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C35 H39 F N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (betaR,deltaR)-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-Pyrrole-1-heptanoic acid ethyl ester, Atorvastatin Calcium Impurity M, Atorvastatin Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H39FN2O5/c1-4-43-30(41)22-29(40)21-28(39)19-20-38-33(23(2)3)32(35(42)37-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(38)25-15-17-26(36)18-16-25/h5-18,23,28-29,39-40H,4,19-22H2,1-3H3,(H,37,42)/t28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato de etilo |
| Mostrar más |