Learn More
Impureza de Atorvastatina Epoxydiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Nombres de analitos o componentes | 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Medicina legal |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.1533 |
| Porcentaje de pureza | >95% |