Learn More
Impureza de Atorvastatina Epoxydiona, TRC
Código de producto. 17924775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924775 25 mg 25 miligramos
17963115 10 mg 10 miligramos
17923325 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17924775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79185525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148146-51-4
Fórmula molecular C26 H22 F N O4
Peso molecular (g/mol) 431.46
Sinónimo 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 3-(4-fluorobenzoilo)-2-(2-metilpropanoil)-N,3-difeniloxirano-2-carboxamida
SMILES CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Nombres de analitos o componentes 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.1533
Porcentaje de pureza >95%