Learn More
Impureza de tetrahidrofurano epoxi atorvastatina, TRC
Código de producto. 30136804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136804 0.5 mg 0.50 miligramo
30003647 5 mg 5 miligramos
30010113 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7918600.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873950-19-7
Fórmula molecular C26 H24 F N O5
Peso molecular (g/mol) 449.47
Sinónimo 4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-N,5-diphenyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxamide
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenil)-2,4-dihidroxi-N,5-difenil-2-propano-2-il-3,6-dioxabiciclo[3.1.0]hexano-1-carboxamida
SMILES CC(C)C1(O)OC(O)(c2ccc(F)cc2)C3(OC13C(=O)Nc4ccccc4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity
Nombres de analitos o componentes Atorvastatin Epoxy Tetrahydrofuran Impurity
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24FNO5/c1-17(2)25(30)24(22(29)28-21-11-7-4-8-12-21)23(32-24,18-9-5-3-6-10-18)26(31,33-25)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,30-31H,1-2H3,(H,28,29)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 0.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1639