Learn More
Atorvastatina Di-acetonido tert-butílico éster, TRC
Código de producto. 30363077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363077 100 mg 100 miligramos
30362268 50 mg 50 miligramos
30361709 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD303481100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1116118-82-1
Fórmula molecular C50H64FN3O8
Peso molecular (g/mol) 854.06
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl (4R,6R)-6-[2-[[2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetyl]amino]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)NCC[C@@H]6C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O6)OC(C)(C)O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin Di-acetonide tert-Butyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C50H64FN3O8/c1-32(2)45-44(47(57)53-36-18-14-11-15-19-36)43(33-16-12-10-13-17-33)46(34-20-22-35(51)23-21-34)54(45)27-25-38-29-39(60-50(8,9)59-38)30-41(55)52-26-24-37-28-40(61-49(6,7)58-37)31-42(56)62-48(3,4)5/h10-23,32,37-40H,24-31H2,1-9H3,(H,52,55)(H,53,57)/t37-,38-,39-,40-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 853.4677