Learn More
Sal sódica de atorvastatina-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Atorvastatin Sodium Salt 3-phenyl-d5 |
| CAS | 222412-87-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C33 2H5 H29 F N2 O5 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-(phenyl-d5)-4-[(phenylamino)carbonyl]-, monosodium salt, (βR,δR)- (9CI), Atorvastatin-d5 sodium salt, (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-(phenyl-d5)-4-phenylcarbamoylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid sodium salt, (βR,δR)-2-(p-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-isopropyl-3-(phenyl-d5)-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoic acid sodium salt, Atorvastatin-D5 sodium salt (3-phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H35FN2O5.Na/c1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;+1/p-1/t26-,27-;/m1./s1/i3D,5D,6D,9D,10D; |
| SMILES | [Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c(C(=O)Nc3ccccc3)c(C(C)C)n(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | sodio;(3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 585.65 |
| Show More |