Learn More
Lactona de atorvastatina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atorvastatin-d5 Lactone |
| CAS | 1217749-86-4 |
| Fórmula molecular | C33H28D5FN2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N-phenyl-(4-phenyl-d5)-1-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, Atorvastatin-d5 δ-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H33FN2O4/c1-21(2)31-30(33(39)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)/t26-,27-/m1/s1/i3D,5D,6D,9D,10D |
| SMILES | FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C(C(NC4=CC=CC=C4)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H]5C[C@@H](O)CC(O5)=O |
| Nombre IUPAC | 5-(4-fluorofenil)-1-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-N-fenil-2-propan-2-ilpirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 545.66 |