Learn More
Impureza de sal de sodio cíclica (fluorofenilo) atorvastatina, TRC
Código de producto. 17965095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17965095 1 mg 1 miligramo
17924285 5 mg 5 miligramos
17923825 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17965095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7918201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315629-79-8
Fórmula molecular C33 H34 F N2 O7 . Na
Peso molecular (g/mol) 612.62
Sinónimo 1b-(4-Fluorophenyl)hexahydro-β,7-dihydroxy-7-(1-methylethyl)-1a-phenyl-7a-[(phenylamino)carbonyl]-3H-oxireno[3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazine-3-butanoic Acid Sodium Salt (1:1)
Nombre IUPAC sodio; 4-[1b-(4-fluorofenil)-7-hidroxi-1a-fenil-7a-(fenilcarbamoil)-7-propan-2-il-4,5-dihidro-3H-oxireno[1,2]pirrolo[3,5-b][1,3]oxazina-3-il]-3-hidroxibutanoato
SMILES [Na+].CC(C)C1(O)N2CCC(CC(O)CC(=O)[O-])OC2(c3ccc(F)cc3)C4(OC14C(=O)Nc5ccccc5)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity
Nombres de analitos o componentes Atorvastatin Cyclic (Fluorophenyl) Sodium Salt Impurity
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C33H35FN2O7.Na/c1-21(2)32(41)31(29(40)35-25-11-7-4-8-12-25)30(43-31,22-9-5-3-6-10-22)33(23-13-15-24(34)16-14-23)36(32)18-17-27(42-33)19-26(37)20-28(38)39;/h3-16,21,26-27,37,41H,17-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39);/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.2248