Learn More
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatina calcio trihidrato
Código de producto. 16574284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16574284 5 g 5 g
16564284 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574284 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    285.65€ / 5 g
    Ahorro 31.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344423-98-9
Fórmula molecular C66H74CaF2N4O13
Peso molecular (g/mol) 1209.41
Clave InChI SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Nombre IUPAC calcio bis((3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-(propan-2-il)-1H-pirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato) trihidrato
SMILES O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin calcium trihydrate
Punto de fusión 156.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.69