Learn More
Trihidrato de Sal de Calcio Atorvastatina, TRC
Código de producto. 30138458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138458 1 g 1 g
30137829 500 mg 500 miligramos
30010649 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7919081G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344423-98-9
Fórmula molecular 2 C33 H34 F N2 O5 . Ca . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 1209.39
Sinónimo Atorvastatin calcium trihydrate, Calcium (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate trihydrate, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt, hydrate (2:1:3), (βR,δR)-, 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt (2:1), trihydrate, (βR,δR)- (9CI), Atorvastatin hemicalcium sesquihydrate, Atorvastatin hemicalcium trihydrate
Nombre IUPAC calcio; (3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoilo)-5-propano-2-ilpirrrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato; trihidrato
SMILES O.O.O.[Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin Calcium Trihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1208.4846
Porcentaje de pureza >95%