Learn More
Atorvastatina cálcica, LoGiCal
Código de producto. 30463934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463934 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463934 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0400.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin calcium
CAS 134523-03-8
Nombres de analitos o componentes Atorvastatin calcium
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular 2 C33 H34 F N2 O5 . Ca
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Atorvastatin Calcium
Fórmula InChI InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;(3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 1155.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1154.4529 g/mol