Learn More
Atorvastatina acetonida, TRC
Código de producto. 30011096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011096 50 mg 50 miligramos
30003867 25 mg 25 miligramos
17929684 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79169050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581772-29-4
Fórmula molecular C36 H39 F N2 O5
Peso molecular (g/mol) 598.7
Sinónimo 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid, 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid, Atorvastatin acetonide, Lipitor acetonide
Nombre IUPAC 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propano-2-ilpirrrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]ácido acético
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)O)OC(C)(C)O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atorvastatin Acetonide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-23(2)33-32(35(42)38-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(25-15-17-26(37)18-16-25)39(33)20-19-28-21-29(22-30(40)41)44-36(3,4)43-28/h5-18,23,28-29H,19-22H2,1-4H3,(H,38,42)(H,40,41)/t28-,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.2843