Learn More
Atomoxetine Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134292 5 mg 5 miligramos
30137422 100 mg 100 miligramos
18000030 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7914005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82248-59-7
Fórmula molecular C17 H21 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 291.82
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (γR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride
Nombre IUPAC (3R)-N-metil-3-(2-metilfenoxi)-3-fenilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atomoxetine hydrochloride
Nombres de analitos o componentes Atomoxetine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.139