Learn More
(±)-Atomoxetina-d5 HCl (fenil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Atomoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1398065-95-6 |
| Fórmula molecular | C17 D5 H16 N O . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | N-Methyl-3-(pentadeuteriophenyl)-3-(2-methylphenoxy)propan-1-amine hydrochloride (1:1), 3-(2-Methylphenoxy)-3-(phenyl-d5)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine monohydrochloride, rac Atomoxetine-d5 hydrochloride, (±)-Atomoxetine-d5 hydrochloride, (RS)-Atomoxetine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18 H,12-13H2,1-2H3;1 H/i3D,4 D,5 D,9 D,10 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(CCNC)Oc2ccccc2C)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-metil-3-(2-metilfenoxi)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 296.846 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.17 g/mol |
| Mostrar más |