Learn More
Clorhidrato de atomoxetina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atomoxetine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1217776-38-9 |
| Fórmula molecular | C17H19D3ClNO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (R)-N-(Methyl-d3)-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine Hydrochloride, R-Tomexetine-d3 Hydrochloride, Tomoxetine-d3 Hydrochloride, LY 139603-d3, Strattera-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | CC1=C(O[C@@H](C2=CC=CC=C2)CCNC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-(2-metilfenoxi)-3-fenil-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 294.83 |