Learn More
Tocris Bioscience™ ATN 161
Descripción
ATN 161 is a α5β1 integrin receptor antagonist. Reduces liver metastasis and improves survival in combination with 5-FU (Cat. No. 3257) in a mouse model of colon cancer. Reduces MLL tumor growth in rats and decreases tumor volume of human MDA-MB-231 cell xenografts in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 262438-43-7 |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C |
| Para utilizar con (aplicación) | α5β1 integrin receptor antagonist |
| Liofilizado | Yes |
| Peso molecular | 597.65 |
| Tipo de producto | Peptide |
| Cantidad | 10 mg |
| Secuencia | PHSCN |
Para uso exclusivo en investigación.