Learn More
ATN-161 trifluoroacetate salt, MedChemExpress
Código de producto. 16498417
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498417 5 mg 5 miligramos
16481897 50 mg 50 miligramos
16476216 100 mg 100 miligramos
16475738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13535A
MedChemExpress ATN-161 trifluoroacetate salt is a novel integrin α5β1 antagonist, which inhibits angiogenesis and growth of liver metastases in a murine model.
ATN-161 trifluoroacetate salt is a novel integrin α5β1 antagonist, which inhibits angiogenesis and growth of liver metastases in a murine model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ATN-161 trifluoroacetate salt
CAS 904763-27-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H36F3N9O10S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ATN-161 TFA salt
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (7.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(C(O)=O)F.O=C(N)C[C@@H](C(N)=O)NC([C@H](CS)NC([C@H](CO)NC([C@H](CC1=CNC=N1)NC([C@H]2N(C(C)=O)CCC2)=O)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 711.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 711.67
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death