Descripción
- Lectura en LCD de 0 a 12.310 ppm de humedad (de 0 a 52 % de HR)
- Precisión de resolución de 5 ppm (punto de rocío a 2 °C) medida a 20 ppm (punto de rocío de -60 °C)
- Incluye certificado de calibración inicial.
- Señal de salida analógica de 0 a 5 V suministrada desde un punto de rocío de -50 °C a +10 °C (de 64 a 12.310 ppm)
- Calibración automática cada 30 minutos, integrada entre 20 y 1250 ppm
- Carcasa duradera con revestimiento de polvo blanco glaciar
- Conexiones de entrada y salida de gas con accesorio de compresión de latón de 2 cm.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Purificadores de gas de regeneración AtmosPure, cajas de guantes de atmósfera controlada Precise, cajas de guantes combinadas Protector, cajas de guantes de atmósfera controlada Protector |
| Altura (imperial) | 11,25 in |
| Peso (imperial) | 20 lb |
| Peso (métrico) | 9 Kg |
| Fondo (imperial) | 17 in |
| Anchura (imperial) | 10 in |
| Altura (métrico) | 28,6 cm |
| Fondo (métrico) | 43,2 cm |
| Anchura (métrico) | 25,4 cm |
| Tipo de producto | Pantalla |
| Mostrar más |