Learn More
Atiprimod dihydrochloride, R&D Systems™
Código de producto. 30002016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002016 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30002016 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4580/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. JAK2 inhibitor
JAK2 inhibitor (IC50 = 397 nM). Also inhibits STAT3 and STAT5 phosphorylation. Inhibits cell growth and induces apoptosis in cells expressing the JAK2V617F mutation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atiprimod dihydrochloride
CAS 130065-61-1
Fórmula molecular C22H46Cl2N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo atiprimod dihydrochloride, atiprimod dihydrochloride usan, atiprimod hcl, atiprimod hydrochloride, 2-3-diethylamino propyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-, dihydrochloride, 3-8,8-dipropyl-3-azaspiro 4.5 decan-3-yl-n,n-diethylpropan-1-amine dihydrochloride, n,n-diethyl-8,8-dipropyl-2-azaspiro 4.5 decane-2-propanamine dihydrochloride
Clave InChI MOUZYBYTICOTFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC1(CCC2(CC1)CCN(C2)CCCN(CC)CC)CCC.Cl.Cl
Nombre IUPAC 3-(8,8-dipropyl-2-azaspiro[4.5]decan-2-yl)-N,N-diethylpropan-1-amine;dihydrochloride
Peso molecular (g/mol) 409.524
PubChem CID 166556
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52
Línea de productos Tocris