Learn More
Atipamezol, TRC
Código de producto. 30009635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009635 10 mg 10 miligramos
30005728 50 mg 50 miligramos
30008948 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79009510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104054-27-5
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.29
Sinónimo 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole, MPV 1248
Nombre IUPAC 5-(2-etil-1,3-dihidroinden-2-il)-1H-imidazol
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=CC=CC=C3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atipamezole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1313