Learn More
Atipamezole, MedChemExpress
Código de producto. 16485128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485128 10 mg 10 miligramos
16431367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12380A
MedChemExpress Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV 1248) is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atipamezole
CAS 104054-27-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo MPV 1248
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (141.32 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1
Peso molecular (g/mol) 212.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.29
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation