Learn More
Cloruro de Atipamezol, TRC
Código de producto. 30011417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011417 100 mg 100 miligramos
30010911 10 mg 10 miligramos
30009092 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA790100100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104075-48-1
Fórmula molecular C14 H16 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 248.75
Sinónimo Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1), 4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole monohydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-etil-1,3-dihidroinden-2-il)-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atipamezole Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.108
Porcentaje de pureza >95%