Learn More
Atipamezole hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16475128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475128 10 mg 10 miligramos
16421367 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Atipamezole (MPV-1248) hydrochloride is a potent α2-adrenoceptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Atipamezole hydrochloride
CAS 104075-48-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17ClN2
Cantidad 10 mg
Sinónimo MPV-1248 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 75 mg/mL (301.51 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 47 mg/mL (188.94 mM)
SMILES CCC1(C2=CN=CN2)CC3=C(C=CC=C3)C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 248.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.75
Porcentaje de pureza 97.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.