Learn More
R&D Systems™ Atipamezole hydrochloride
Código de producto. 18074822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18074822 10 mg 10 miligramos
18024292 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074822 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2937/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.86€
    288.75€ / 10 miligramos
    Ahorro 42.11€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α2 antagonist
Selective α2-adrenergic receptor antagonist (Ki values are 1.1, 1.0, 0.89, 1300 and 6500 nM for α2A, α2B, α2C, α1A and α1B receptors respectively). Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104075-48-1
Fórmula molecular C14H17ClN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atipamezole hydrochloride
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.75
Pureza >99%
Peso molecular 248.75