Learn More
Clorhidrato de atipamezol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317960 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317960 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10316500AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atipamezole Hydrochloride
CAS 104075-48-1
Nombres de analitos o componentes Atipamezole Hydrochloride
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C14 H16 N2 . Cl H
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Nombre IUPAC 4-(2-etil-1,3-dihidroinden-2-il)-1H-imidazol;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 248.75
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 248,108 g/mol