Learn More
Tocris Bioscience™ ATI 2341
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18760919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18760919 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18760919 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5795/1
CXCR4 allosteric agonist
ATI 2341 is a CXCR4 allosteric agonist (EC50 = 194 nM). Induces chemotaxis in CXCR4-expressing cells in vitro. Mobilizes polymorphonuclear neutrophils (PMNs) and hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) from bone marrow niche in vivo. Exhibits biased signaling towards Gi proteins over G13 and β-arrestin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 0.95
CAS 1337878-62-2
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción Chemokine Receptor Agonists
Peso molecular Observed M.W.: 2256.82
Cantidad 1 mg
Forma estructural C104H178N26O25S2