Learn More
uvex Guantes de seguridad Athletic Lite ESD
Código de producto. 17757569 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17757569 11 10 pares
17707569 6 10 pares
17717569 7 10 pares
17727569 8 10 pares
17737569 9 10 pares
17747569 10 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17757569 Proveedor uvex N.º de proveedor 6003511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05€
    41.91€ / 10 pares
    Ahorro 1.14€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Guante de seguridad Uvex especialmente ligero con ESD y función de pantalla táctil.
  • Guante de seguridad ligero y transpirable
  • Guante especialmente flexible y sensible para múltiples áreas de aplicación
  • Capacidad de pantalla táctil
  • Certificado conforme a la norma 100 de Oeko-Tex
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • La alta transpirabilidad gracias al revestimiento de poro abierto que reduce la transpiración en el interior del guante de seguridad
  • Buena sensación táctil al realizar trabajos de precisión
  • Ajuste perfecto gracias al diseño de «slim-fit» y al elastano del revestimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Coating Material Microespuma NBR
Color Azul, Antracita
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia No se ha probado
Latex Free Sí
Material Poliamida, Fibra de carbono, Elastano
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 11