Learn More
uvex Guantes de seguridad Athletic D5 XP
Código de producto. 17797559 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17797559 11 10 pares
17747559 6 10 pares
17757559 7 10 pares
17767559 8 10 pares
17777559 9 10 pares
17787559 10 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17797559 Proveedor uvex N.º de proveedor 6003011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    117.83€ / 10 pares
    Ahorro 5.17€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Los guantes de protección frente a cortes Uvex Athletic D5 XP ofrecen protección de corte de alto nivel D y una articulación de pulgar reforzada.
  • Material exterior fabricado con HPPE, acero y poliamida/elastano
  • Revestimiento de espuma Micro-NBR en la palma y las puntas de los dedos
  • Gran protección frente a cortes (nivel D)
  • Resistencia mecánica muy alta
  • Buen agarre en piezas secas y (ligeramente) aceitosas/mojadas
  • Guantes de seguridad flexibles con un ajuste excelente
  • Buena sensación táctil
  • Guante de seguridad con puño tejido y articulación de pulgar reforzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388 (4 X 4 3 D)
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gris, Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material HPPE, Fibra de acero, Nylon, Elastano
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 11