Description
- El ajuste compacto proporciona retroalimentación táctil cuando se montan piezas más pequeñas
- El revestimiento de espuma NBR es resistente a la abrasión y mejora el agarre en entornos secos o ligeramente húmedos
- La carcasa resistente a la suciedad es ideal para tareas mecánicas.
- Certificado por OEKO-TEX™ Estándar 100
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | OEKO-TEX™ Estándar 100 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Espuma NBR |
| Color | Gris, Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Elastano, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 6 |
| Show More |