Learn More
MedChemExpress Atezolizumab
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PD-L1 |
| Cantidad | 5 mg |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Tipo de producto | Inhibitory Antibodies |
| Condiciones de envío | Shipping with dry ice |
| CAS | 1380723-44-3 |
| Grado de pureza o calidad | 95.0% |