Learn More
(+/-)-Atenolol
Código de producto. 15483819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483819 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15483819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61199.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266.341 g/mol
Cardioselective beta-adrenergic blocker. An antihypertensive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Cardioselective beta-adrenergic blocker
  • An antihypertensive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Atenolol
CAS 29122-68-7
Punto de fusión 151°C to 155°C
Color Blanco
Fórmula molecular C14H22N2O3
Número MDL MFCD00057645
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,859
Sinónimo atenolol, tenormin, tenormine, normiten, blokium, prenormine, tenoblock, atehexal, betablok, cuxanorm
Clave InChI METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N)O
Nombre IUPAC 2-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 266.341
PubChem CID 2249
ChEBI CHEBI:2904
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.34
Forma física Powder