Learn More
Atenolol, MedChemExpress
Código de producto. 16439847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439847 5 g 5 g
16411689 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17498
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atenolol
CAS 29122-68-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H22N2O3
Cantidad 5 g
Sinónimo (RS)-Atenolol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (375.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (31.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 266.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.34
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation