Learn More
Atenolol, MedChemExpress
Descripción
Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atenolol |
| CAS | 29122-68-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H22N2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (RS)-Atenolol |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (375.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (31.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)CC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 266.34 |
| Mostrar más |