Learn More
Atenolol EP Impureza H (atenolol USP compuesto relacionado B), Mikromol™
Código de producto. 30051402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051402 100 mg 100 miligramos
30049322 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051402 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Atenolol EP Impureza H (atenolol USP Compuesto relacionado B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile
CAS 29277-73-4
Nombres de analitos o componentes 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile, Atenolol Imp. H (EP), Atenolol Related Compound B, Atenolol Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-11(2)16-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-15/h3-6,11,13,16-17H,7,9-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC#N)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 248.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525 g/mol