Learn More
Atenolol EP Impureza H (atenolol USP compuesto relacionado B), Mikromol™
Descripción
Atenolol EP Impureza H (atenolol USP Compuesto relacionado B)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile |
| CAS | 29277-73-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetonitrile, Atenolol Imp. H (EP), Atenolol Related Compound B, Atenolol Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-11(2)16-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-15/h3-6,11,13,16-17H,7,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC#N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetonitrilo |
| Mostrar más |