Learn More
Atenolol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atenolol-d7 |
| CAS | 1202864-50-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 D7 H15 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Atenolol D7, Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]benzeneacetamide, Atenolol-d7, Atenolol D7 (Isopropyl D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 273.379 |
| Mostrar más |